Learn More
Thermo Scientific™ Blocker™ BLOTTO in TBS
Blockieren von Membranen, Platten und anderen Proben mit dieser gebrauchsfertigen 5 %-igen Lösung aus fettfreiem Milchpulver in TBS für Western Blotting, ELISA und andere Nachweismethoden.
Marke: Thermo Scientific™ 37530
173.95 CHF gültig bis 2025-03-28
Benutzen Sie den Promotions-Code "24107" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
173.34 CHF gültig bis 2025-06-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24112" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benachrichtigungen:
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 24112
Beschreibung
Der Thermo Scientific™ Blocker BLOTTO Blockierpuffer ist eine gebrauchsfertige 5 %-ige Lösung aus fettfreiem Milchpulver in Tris-gepufferter Salzlösung zur Verwendung für Western Blotting, ELISA, Immunhistochemie und andere Nachweismethoden.
Leistungsmerkmale:
Beliebt – fettfreie Milch wird seit vielen Jahren in einer Vielzahl von Proteinmethoden verwendet, obwohl sie für Avidin-basierte Verfahren nicht empfohlen wird, da sie etwas endogenes Biotin enthält
Praktisch – wird als gebrauchsfertige 1x TBS-Lösung geliefert und kann bei Bedarf verdünnt werden
Anwenderfreundlich – formuliert mit Entschäumer und Thimerosal-freiem Konservierungsmittel
Flexibel– kann für viele verschiedene Anwendungen verwendet werden, auch als Verdünnungsmittel für Antikörper
Spezifikation
Blocker BLOTTO | |
Flüssig | |
Blocker™ | |
TBS | |
Bei 4 °C lagern. |
1 l | |
Western Blot, ELISA, Immunhistochemie (IHC) | |
1X | |
5 % fettfreie Milch |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
-
Mehrere Hersteller
Krebsforschungskampagne
Sparen Sie kräftig bei wichtigen Produktenfür die KrebsforschungAktionscode: 24147Gültig bis zum: 2025-07-31
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
Neues Angebot Sparen Sie bis zu 59 % -
Invitrogen
,
ABI Applied Biosystems
,
Thermo Scientific
,
Affymetrix eBioscience
Sichern Sie Ihren Fortschritt
Exklusive Einsparungen für den Erfolg Ihrer Forschung.Aktionscode: 24108Gültig bis zum: 2025-07-04
-
Mehrere Hersteller
Erhalten Sie 3 für 2
Exklusive Ersparnis, zeitlich begrenztes Angebot.Aktionscode: 24112Gültig bis zum: 2025-06-20
Neues Angebot Jetzt sparen