Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung
Die einzigartigen Messpipetten der Klasse AS aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung zeichnen sich durch ein Volumen von 20 ml, eine Toleranz von ±0.03 ml sowie eine Gesamtlänge von 510 ± 10 mm aus.
62.45 CHF - 95.65 CHF
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11303854
|
BRAND™
29702 |
1 ml |
95.65 CHF
12 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323854
|
BRAND™
29704 |
2,5 mL |
62.45 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11323864
|
BRAND™
29714 |
20 ml |
78.20 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 24-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11313854
|
BRAND™
29703 |
2 ml |
92.25 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 27-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Volumetrische Pipetten, Klasse AS, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand®
- DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung mit Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (EX)
- Alle Blaubrand®-Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat pro Herstellerverpackung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) lieferbar
- Volumen: 20 ml
- Toleranz: 0.03 ±Ml
- Gesamtlänge: 510 ± 10 mm
Spezifikation
Vollpipette mit einer Markierung |