Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung
Die einzigartigen Messpipetten der Klasse AS aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung zeichnen sich durch ein Volumen von 20 ml, eine Toleranz von ±0.03 ml sowie eine Gesamtlänge von 510 ± 10 mm aus.
Marke:  BRAND™ 29704
51.14 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11323854
  • 62.45 CHF / 6 Stück
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Aktionscode 24135 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 10-07-2025
Beschreibung
  • Volumetrische Pipetten, Klasse AS, 1 Markierung, blaue Graduierung
  • Blaubrand®
  • DIN EN ISO 648
  • DE-M-Markierung mit Chargennummer
  • Kalibriert zur Abgabe (EX)
  • Alle Blaubrand®-Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat pro Herstellerverpackung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
  • Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) lieferbar
  • Volumen: 20 ml
  • Toleranz: 0.03 ±Ml
  • Gesamtlänge: 510 ± 10 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
6/Packung
2,5 mL
Vollpipette mit einer Markierung
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung > Fassungsvermögen:2,5 ml, Verpackung:6/Pkg