Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Vollpipetten mit einer Markierung
Die einzigartigen Messpipetten der Klasse AS aus Kalknatronglas mit 1 Markierung und blauer Graduierung zeichnen sich durch ein Volumen von 20 ml, eine Toleranz von ±0.03 ml sowie eine Gesamtlänge von 510 ± 10 mm aus.
Marke: BRAND™ 29702
80.90 CHF gültig bis 2025-07-04
Benutzen Sie den Promotions-Code "24147" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Volumetrische Pipetten, Klasse AS, 1 Markierung, blaue Graduierung
- Blaubrand®
- DIN EN ISO 648
- DE-M-Markierung mit Chargennummer
- Kalibriert zur Abgabe (EX)
- Alle Blaubrand®-Vollpipetten werden mit Chargennummer und einem Chargenzertifikat pro Herstellerverpackung geliefert (bis zu 2 ml: 12 Zylinder, über 2 ml: 6 Zylinder pro Packung)
- Auch mit Einzelzertifikat oder DAkkS-Kalibrierzertifikat (ehemals DKD) lieferbar
- Volumen: 20 ml
- Toleranz: 0.03 ±Ml
- Gesamtlänge: 510 ± 10 mm
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
12/Pckg | |
1 ml | |
Vollpipette mit einer Markierung |
DIN EN ISO 648 | |
5 s | |
Blau | |
300 mm |