Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP-Vollpipetten entsprechen den DIN EN ISO 648-Normen. Klasse AS und kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) mit 5 Sekunden Wartezeit. Mit einer DE-M-Markierung und USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
90.58 CHF - 93.20 CHF
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, USP-Chargenzertifikat
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Eine DE-M-Markierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Farbe Länge (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15278816
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
30611
9 ml Schwarz 440 mm
93.20 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 03-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15268816
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
30610
8 ml Blau 440 mm
93.20 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15288816
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Brand™
30614
20 ml Gelb 510 mm
90.58 CHF
6 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 648-Normen.
  • DE-M-Markierung
  • Klasse AS
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Wartezeit 5 Sekunden.
  • Mit USP-Chargenzertifikat.
  • USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Eine DE-M-Markierung
DIN EN ISO 648, USP-Chargenzertifikat
AR-GLAS, Kalknatronglas
Eine DE-M-Markierung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten