Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP-Vollpipetten entsprechen den DIN EN ISO 648-Normen. Klasse AS und kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) mit 5 Sekunden Wartezeit. Mit einer DE-M-Markierung und USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke:  Brand™ 30614
72.16 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15288816
  • 90.58 CHF / 6 Stück
Verfügbar ab: 25-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
  • Entspricht den DIN EN ISO 648-Normen.
  • DE-M-Markierung
  • Klasse AS
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Wartezeit 5 Sekunden.
  • Mit USP-Chargenzertifikat.
  • USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Eine DE-M-Markierung
±0.03 ml
20 ml
DIN EN ISO 648, USP-Chargenzertifikat
AR-GLAS, Kalknatronglas
Eine DE-M-Markierung
Gelb
510 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten > Kapazität: 20 ml