Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. Die BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP-Vollpipetten entsprechen den DIN EN ISO 648-Normen. Klasse AS und kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) mit 5 Sekunden Wartezeit. Mit einer DE-M-Markierung und USP-Chargenzertifikat. USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Marke: Brand™ 30611
90.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas.
- Entspricht den DIN EN ISO 648-Normen.
- DE-M-Markierung
- Klasse AS
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex.) Wartezeit 5 Sekunden.
- Mit USP-Chargenzertifikat.
- USP-Einzelzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Eine DE-M-Markierung | |
±0.02 ml | |
9 ml |
DIN EN ISO 648, USP-Chargenzertifikat | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Eine DE-M-Markierung | |
Schwarz | |
440 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Vollpipetten > Kapazität: 9 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur