Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 2 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
45.95 CHF - 53.35 CHF
Spezifikation
Kalibrierung Volumenabgabe
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 648, DIN 1769
Klasse AS
Material AR-GLAS, Kalknatronglas
Skala Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 9
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
15814968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929722
1 ml
45.95 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15824968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929723
2 ml
46.05 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15834968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929725
3 ml
46.45 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15844968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929727
5 ml
47.30 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15854968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929732
10 ml
47.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15864968
Unterlagen ansehen
BRAND™
929733
15 ml
49.60 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 24-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15874968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929734
20 ml
50.75 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15895522
Unterlagen ansehen
BRAND™
929735
25 ml
50.85 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 04-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
15805532
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BRAND™
929738
50 ml
53.35 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 13-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 2 Marker mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 zertifiziert
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
Vollpipette
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
DE-M-Markierung
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat