Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 2 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 929733
44.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15864968
  • 49.60 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 27-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 2 Marker mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 zertifiziert
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
0.1 ml
±0.03 ml
15 ml
Vollpipette
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
DE-M-Markierung
Grün
510 mm
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat > Fassungsvermögen: 15 ml