Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 2 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 2 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke: BRAND™ 929734
46.44 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 2 Marker mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
0.1 ml | |
±0.03 ml | |
20 ml | |
Vollpipette |
DIN EN ISO 648, DIN 1769 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Blau | |
DE-M-Markierung | |
Gelb | |
510 mm |