Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 1 Markierung, mit Zertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kugelpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Lieferung mit individueller Konformitätszertifikat.
Marke:  BRAND™ 929712
39.79 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15894958
  • 45.15 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 20-06-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
  • 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
  • Klasse AS
  • DIN EN ISO 648 zertifiziert
  • Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
  • Wartezeit: 5 Sekunden
  • Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
  • Mit individueller Konformitätsbescheinigung ausgeliefert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Volumenabgabe
AS
Ja
DE-M-Markierung
Rot
440 mm
DIN EN ISO 648, DIN 1769
AR-GLAS, Kalknatronglas
Blau
±0.02 ml
10 ml
Vollpipette
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Kolbenpipetten mit 1 Markierung, mit Zertifikat > 10 ml, Blau