Learn More
Axygen™ Axygen™ Universal-Pipettenspitze aus Polypropylen
Die Axygen™ Aerosolbarrieren-Mikropipettenspitzen ermöglichen einen freien Luftdurchlass und blockieren gleichzeitig die Aerosolkontamination.
Marke: Axygen™ TF-50
38.18 CHF gültig bis 2025-05-18
Benutzen Sie den Promotions-Code "24096" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Technologisch fortschrittliches Filtermaterial
- Die Filtermembran enthält keine auswaschbaren Zusätzen
- Erhältlich mit Maxymum Recovery™ Oberfläche für verbesserte Genauigkeit und maximale Probenrückgewinnung
- Erhältlich in Großpackungen oder in Gestellen (steril)
- Erhältlich in einer Vielzahl von Materialoptionen für Kontaktspitzen
Spezifikation
0,5 bis 50 μl | |
Nicht steril | |
Ja | |
Großpackung | |
Großpackung = 1000 Spitzen/Packung | |
Universelle Passform |
Gefiltert | |
Durchsichtig | |
DNAse-/RNAse-frei | |
Universal | |
Mikropipettenspitzen mit Aerosolbarriere | |
Polypropylen |