Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
Marke: BRAND™ 229704
63.90 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung | |
2.5 ml | |
Vollpipette |
DIN EN ISO 648, DIN 1769 | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Blau | |
± 0,010 | |
330 mm |