Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierungen, mit Chargenzertifikat
Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierung enthalten die DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe. Gesamtbestellung aus einer Charge (soweit möglich).
65.50 CHF - 119.00 CHF
Spezifikation
Kalibrierung | Volumenabgabe |
---|---|
Klasse | AS |
Material | AR-GLAS, Kalknatronglas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Blau |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15804487
|
BRAND™
229701 |
0.5 ml |
119.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 26-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15814487
|
BRAND™
229702 |
1 ml |
103.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 02-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15824487
|
BRAND™
229703 |
2 ml |
103.00 CHF
12 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15834487
|
BRAND™
229704 |
2.5 ml |
65.50 CHF
6 Stück |
Verfügbar ab: 25-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Aus AR-GLAS™ Kalknatronglas
- 1-Markierung mit DE-M-Markierung in blauer Emailfarbe
- Klasse AS
- DIN EN ISO 648 zertifiziert
- Kalibriert auf Volumenabgabe (TD, Ex)
- Wartezeit: 5 Sekunden
- Lieferung mit Chargennummer und zugehörigem Chargenzertifikat des Herstellers pro Verpackungseinheit.
- Gesamtauftrag aus einer Charge geliefert (soweit möglich)
Spezifikation
Volumenabgabe | |
AR-GLAS, Kalknatronglas | |
Blau |
AS | |
Ja | |
DE-M-Markierung |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ BLAUBRAND™ AR-GLAS™ Vollpipetten mit 1 Markierungen, mit Chargenzertifikat