Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen, braun, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A, mit Glasstopfen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Chargennummer und Zertifikat sind in der Verpackung enthalten. DakkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage lieferbar.
Marke:  BRAND™ 37446
88.59 CHF gültig bis 2025-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25977" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11884160
  • 210.00 CHF / 2 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
  • Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
  • Stopfen aus Braunglas. austauschbar gegen Stopfen aus Polypropylen.
  • Kolben aus dunklem Braunglas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
  • Mit Chargennummer und Zertifikat.
  • DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme
Glas
20 ml
±0.04 ml
2 Stück
A
DIN EN ISO 1042. DAkkS-Kalibrierzertifikat auf Anfrage.
Braun
Borosilikatglas
Enghals
± 0,04 ml
10/19
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas mit Glasstopfen, braun, Klasse A > Bernsteinfarben; Glasstopfen; Fehlergrenze:± 0,04 ml