Learn More
Brand™ Blaubrand™ Messkolben aus Borosilikatglas, Klasse A
Die Konstruktion aus braunem Borosilikatglas entspricht der Norm DIN EN ISO 1042. BRAND™ Blaubrand™ Messkolben aus braunem Borosilikatglas, Klasse A sind mit einem Polypropylenstopfen versehen, der sich durch einen Braunglasstopfen austauschen lässt. Die dunklen Flaschen schützen lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Zersetzung. Mit Chargennummer und Zertifikat. USP-Einzel- und USP-Chargenzertifikat sind ebenfalls auf Anfrage lieferbar.
Marke: Brand™ 37405
73.54 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24223" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Hergestellt aus braunem Borosilikatglas.
- Konform mit Norm DIN EN ISO 1042.
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, In.)
- Dunkles Glas schützt lichtempfindliche Flüssigkeiten vor Beschädigung.
- Stopfen aus Polypropylen, austauschbar gegen Stopfen aus Braunglas.
- Mit Chargennummer und Zertifikat. Individuelles USP-Zertifikat und USP-Chargenzertifikat auf Anfrage erhältlich.
Spezifikation
Kalibriert auf Volumenaufnahme | |
Polypropylen | |
50 ml | |
±0.06 ml | |
2 Stück | |
A |
DIN EN ISO 1042.DAkkS-Kalibrierzertifikat und USP-Zertifikat auf Anfrage. | |
Braun | |
Borosilikatglas | |
Enghals | |
±0.06 ml | |
12/21 |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Brand BLAUBRAND
-
Brand BLAUBRAND (DE)
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Das akademische Best Buy Book 2025
Stöbern Sie in den exklusiven Preisen für unsere akademischen KundenAktionscode: 25081Gültig bis zum: 2025-12-31
-
Mehrere Hersteller
Verbrauchsmaterial Monatliche Promotion
Entdecken Sie exklusive monatliche Angebote für unentbehrliche Verbrauchsmaterialien und sparen Sie unschlagbar.Aktionscode: 24223Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
18Stunden
12Minuten
47Sekunden
45Neues Angebot Sparen Sie bis zu 65%