Learn More
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte. Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der pH-Messung.
Marke:  Macherey-Nagel™ 90305
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10360151
  • 15.30 CHF / 5 Meter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Mit zwei Meldebereichen für genauere Messwerte.Macherey Nagel™ Duotest™ pH-Papierrollen geben dem Anwender die bestmögliche Genauigkeit bei der Messung des pH-Wertes.
  • pH-Indikatorpapiere mit zwei Zonen
  • Indikatorpapiere zeigen zwei unterschiedliche Farben für jeden pH-Wert in Intervallen von 0.3 – 1 pH-Einheiten an.
  • Dies ermöglicht eine genauere Messung und eine gute Schätzung der Zwischenwerte.
Spezifikation
Spezifikation
7 bis 10
7,0, 7,3, 7,6, 7,9, 8,2, 8,5, 8,8, 9,1, 9,4, 9,7, 10,0
pH-Papier
10 mm
Rolle
Je 1
5 m
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Duotest™ pH-Papierrolle > pH-Bereich:7 bis 10