Learn More
Thermo Scientific™ Leitfähige Automatenspitzen für Qiagen™ Arbeitsstationen
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
159.00 CHF - 216.00 CHF
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
---|---|
Format | Racks |
Spitzenform | Leitfähig |
Verpackung | 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Universal-Pipettenspitzen, Qiagen™ |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Gefiltert | Fit for Purpose | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10575241
![]() |
Thermo Scientific™
953-011 |
1000 μ l | Gefiltert | Steril & PCR-fähig |
216.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 24-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10673092
![]() |
Thermo Scientific™
953-252 |
1100μL | Ungefiltert | Zertifizierte Qualität |
159.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 23-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10244711
![]() |
Thermo Scientific™
951-252 |
300 ul | Ungefiltert | Zertifizierte Qualität |
159.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-10-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10663092
![]() |
Thermo Scientific™
953-251 |
1100μL | Ungefiltert | Steril |
175.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 30-03-2026
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
10428472
![]() |
Thermo Scientific™
951-251 |
300 μl | Ungefiltert | Steril |
175.00 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 04-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||
Beschreibung
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Jede Pipettenspitze wird während der Produktion unter Anwendung eines 15-Punkte QC-Programms an der jeweiligen Workstation getestet um sicher zu stellen, dass die Spitze einen geringen Variationskoeffizienten (%CV) aufweist. Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung, um gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen zu gewährleisten.
- In nicht steriler oder steriler Ausführung und mit der ART™-Filtertechnologie erhältlich, jedes Lot wird während der Produktion unter Anwendung eines 15-Punkte QC-Programms an der jeweiligen Workstation getestet, um sicher zu stellen, dass die Spitze einen geringen Variationskoeffizient (%CV) aufweist.
Spezifikation
Schwarz | |
Leitfähig | |
Universal-Pipettenspitzen, Qiagen™ |
Racks | |
96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton |
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.