Learn More
Thermo Scientific™ Leitfähige Automatenspitzen für Qiagen™ Arbeitsstationen
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Marke: Thermo Scientific™ 951-251
106.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Descrizione
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Jede Pipettenspitze wird während der Produktion unter Anwendung eines 15-Punkte QC-Programms an der jeweiligen Workstation getestet um sicher zu stellen, dass die Spitze einen geringen Variationskoeffizienten (%CV) aufweist. Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung, um gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen zu gewährleisten.
- Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
- Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
- Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
Specifica
300 μl | |
Steril | |
Racks | |
96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton | |
Qiagen |
Ungefiltert | |
Schwarz | |
Leitfähig | |
Universal-Pipettenspitzen, Qiagen™ | |
Steril |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.