Learn More
Thermo Scientific™ Leitfähige Automatenspitzen für Qiagen™ Arbeitsstationen
GREENER_CHOICE
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Marke:  Thermo Scientific™ 953-251
106.61 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24289" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10663092
  • 175.00 CHF / 960 Stück
Verfügbar ab: 06-01-2026
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Molecular BioProducts BioRobotix Spitzen für Qiagen Universal Systeme sind in nicht steriler oder steriler Ausführung und mit unserer ART™-Filtertechnologie erhältlich.
Jede Pipettenspitze wird während der Produktion unter Anwendung eines 15-Punkte QC-Programms an der jeweiligen Workstation getestet um sicher zu stellen, dass die Spitze einen geringen Variationskoeffizienten (%CV) aufweist. Pipettenspitzen, Racks und Deckel reduzieren die statische Aufladung, um gerades Aufnehmen und perfektes Abwerfen der Spitzen zu gewährleisten.
  • Erhältlich in den Ausführungen nicht steril, steril und mit ART™ Filtertechnologie
  • Chargenprüfung während der Produktion an den Arbeitsstationen, für die die Spitzen vorgesehen sind
  • Geringer prozentualer Variationskoeffizient (%VK)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1100μL
Steril
Racks
96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
Qiagen
Ungefiltert
Schwarz
Leitfähig
Universal-Pipettenspitzen, Qiagen™
Steril
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Leitfähige Automatenspitzen für Qiagen™ Arbeitsstationen > 1100 μl, Flüssigkeitserkennung; steril; geringe Retention; 96 Spitzen/Tablett, 10 Tabletts/Karton
Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.