Learn More
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indicator Underglove Artikelnummer.: 17895768
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indicator Underglove
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17895768 Alle ansehen Molnlycke Produkte
8
Click to view available options
Größe:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Artikelnummer. 17895768
Marke: Mölnlycke™ 444168002
Verfügbar ab: 12-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sterile, blue cleanroom undergloves with beaded cuffs and curved fingers are made to be worn in combination with the Biogel™ PI Tech overglove to form a breach indication system. The gloves are suitable for use in aseptic and Class 100 (ISO 5) / EU GMP Grade A environments.
  • Blue underglove can be worn together with Biogel™ PI Tech to form a breach indication system
  • Exceed industry standard for force at break, tensile strength and elongation
  • Tested and cleared for use with chemotherapy agents
  • Synthetic polyisoprene Biogel hydrogel polymer coating for easy donning
  • Every glove (100%) is air-inflation tested for holes typically not detected in a visual inspection
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Zertifizierungen und Gütesiegel
    • Erneuerbare Energie
    • Recycelbar
    • Ungiftig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ASTM D3577 Viral penetration ASTM F1671 Pyrogenicity ASTM D7102
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 455, ISO 10282 , EN 374, EN 16523-1, PPE Cat. III, Quality/Environment ISO 13485, ISO 14001, Sterilisation ISO 11137, Viral penetration ISO 16604, Allergenicity ISO 10993, Labelling EN 556-1, EN ISO 15223-1, EN ISO 21420
Cleanroom Class Klasse 100 (ISO 5)
Accelerator Free Nein
AQL 0.65
Farbe Blue
Einwegprodukt Zur einmaligen Verwendung
Oberflächenbehandlung außen Glatt
Finger Thickness (English) 11 mil
Finger Thickness (Metric) 0.28 mm
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Polyisoprene
Palm Thickness (English) 10.4 mil
Palm Thickness (Metric) 0.26 mm
Gepudert Puderfrei
Größe 8
Sterilität Steril
Dicke (angloamerikanisch) 8.3 mil (Cuff)
Dicke (metrisch) 0.21 mm
Zugfestigkeit 28 MPa
Länge (angloamerikanisch) 11,8 in.
Länge (metrisch) 30 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Brochures
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Mölnlycke™ Biogel™ PI Tech Indicator Underglove >