Learn More
Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor
Verarbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor über 35 Röhrchentypen.
Marke:  Thermo Scientific™ 75003000
9253.36 CHF gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 13498809
  • 17321.18 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verarbeiten Sie mit dem Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor mehr als 35 Röhrchentypen – von Mikroröhrchen bis zu 1 l-Flaschen, plus konische Röhrchen, Mikrotiterplatten, Zellkulturflaschen und Blutbeutel. Innovationen wie zum Beispiel der Auto-Lock Rotorwechsel, die sofortige Auto-ID Rotoridentifikation und Komfortgriffe an jedem Rotordeckel verkürzen die Vorbereitungszeit und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit des Rotors.
Rotorwechsel:
  • Sicherer Rotorwechsel auf Knopfdruck in weniger als drei Sekunden
  • Verbesserte Sicherheit und verbesserter Komfort
  • Kein Werkzeug erforderlich
  • Schnelles Wechseln von Rotoren und Anwendungen
Rotor-Identifikation:
  • Sofortige Identifizierung eines Rotors
  • Die Rotorspezifikationen werden automatisch in die Zentrifugenparameter übernommen.
  • Kürzere Rüstzeiten, verbesserte Sicherheit
Komfortgriff:
  • Einfacheres und sichereres Heben und Tragen von Rotoren über die leichtgewichtige Ausführung hinaus
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
BIOFlex HC Ausschwingrotor
Ausschwingrotor
7.068 x g
209 mm
5.522
126 mm
Sorvall LYNX 6000 und 4000 Superspeed-Zentrifugen
Ja
Rotorkörper aus Edelstahl, Becher aus Aluminium
4 x 1000 ml
5.500 U/min
108 mm
140 mm
11,8 lb. (5,35 kg) Rotorkreuz; 22,5 lb. (10,2 kg) Kreuz mit Bechern
Horizontal
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation Zertifikate
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BIOFlex™ HC Ausschwingrotor > BIOFlex HC-Rotor zur Verwendung mit der Thermo Scientific Sorvall LYNX Superspeed Zentrifugenserie