Learn More
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual
Schnellsynthese von RNA-Sonden für Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierungen und Blot-Hybridisierungen
Marke:  Invitrogen™ AM1310M
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10167004
  • 1054.00 CHF / 1 Stück
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: SP6 Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO-DNase, Gel-Ladepuffer II, pTRI-b-Aktin, nuklease-freies Wasser
Beschreibung
Beschreibung
Das Ambion MAXIscript SP6 In Vitro-Transkriptionskit synthetisiert RNA-Sonden in nur 10 Minuten für die Verwendung in Ribonuklease-Protection-Assays, In-situ-Hybridisierung und Blot-Hybridisierungen. Jedes Kit enthält genügend Reagenzien für 30 Reaktionen.
  • Hohe Rückgewinnung von hochspezifischer Aktivität, vollständige RNA-Sonden voller Länge in nur 10 Minuten (RNA-Ausbeute: 2–6 μg)
  • Ideales Kit für die Sondensynthese für Nuklease-Schutzassays, Northern und Southern Blots und In-situ-Hybridisierung
  • Einschließlich TURBO DNase
    Enthält qualitätsgeprüfte DNase-/RNase-freie Reagenzien
  • Synthetisiert RNA-Sonden mit spezifischen Aktivitäten, die in nur 10 Minuten 1 x 109 cpm/μg erreichen
  • Effizient bei der Synthese von Sonden voller Länge, sogar bei begrenzten Nukleotidkonzentrationen, wodurch sie perfekt zu Ribonuklease-Protection-Assays passen
  • Zur Synthese nicht isotopisch gekennzeichneter Sonden
  • Die Kennzeichnung kann nach der Transkription mithilfe des Ambion BrightStar™ Psoralen-Biotin-Markierungskits oder während der Transkription durch die Integration modifizierter Nukleotide in die Reaktion erfolgen
  • Zur Synthese geringer Mengen unmarkierter RNA (2–6 μg/20-μl-Reaktion) von bis zu 2 kb
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
SP6-Enzymgemisch, 10X Transkriptionspuffer, ATP-Lösung, CTP-Lösung, GTP-Lösung, UTP-Lösung, TURBO DNase, Gelladepuffer II und pTRI-b-Aktin werden bei –20 °C gelagert. Das nukleasefreie Wasser kann bei beliebiger Temperatur gelagert werden.
Kit
In-vitro-Transkription, synthetische mRNA, mRNA, Transfektion, LNPs, GENEart, linearisiertes DNA-Plasmid, Lieferung, PCR-Produkte
Ambion™, MAXIscript™
100 Reaktionen
2–6 µg
Synthetische mRNA, mRNA
mRNA, synthetische mRNA
100 Reaktionen
SP6 In-vitro-Transkriptionskit
SP6
PCR-Produkte, linearisiertes DNA-Plasmid
Dokumentation
Manuals
Name des Produkts
Invitrogen™ MAXIscript™ SP6 Kit with Manual > 100 Reaktionen; mit Handbuch
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.