Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 3 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
380.46 CHF - 1083.97 CHF
Spezifikation
Max. Druck 5800 psi (400 bar)
Partikelgröße 5 μm
pH 2 bis 8
Porengröße 300 Å
Oberfläche 100 m²/g
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 18
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Länge (metrisch) Durchmesser (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
10344423
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-052130
50 mm 2,1 mm
776.90 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10150943
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-053030
50 mm 3 mm
820.66 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10323105
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-101030
100 mm 1 mm
937.91 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10562455
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-102130
100 mm 2,1 mm
809.96 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10271275
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-103030
100 mm 3 mm N/A N/A N/A
10354133
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-104630
100 mm 4,6 mm
770.99 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 05-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10538205
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-151030
150 mm 1 mm
1032.69 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 03-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10602294
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-152130
150 mm 2,1 mm
854.25 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 08-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10699993
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-153030
150 mm 3 mm N/A N/A N/A
10181123
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-154630
150 mm 4,6 mm
812.32 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 09-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10496654
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-251030
250 mm 1 mm
1083.97 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 22-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10612294
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-252130
250 mm 2.1 mm N/A N/A N/A
10572265
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-254630
250 mm 4,6 mm
856.00 CHF
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10725564
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-054630
50 mm 4,6 mm
742.65 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10331115
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-011001
10 mm 1 mm N/A N/A N/A
11538340
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-014001
10 mm 4 mm
427.42 CHF
4 Stück
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10545625
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-013001
10 mm 3 mm N/A N/A N/A
11528340
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
73205-012101
10 mm 2.1 mm N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-LC-Säulen zur optimierten Trennung von Proteinen, Peptiden und anderen kationischen Spezies. Diese leistungsstarken Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen und bieten eine höhere Effizienz als der polymere Ionenaustausch.
  • Starke Kationenaustauschphase basierend auf der Sulfonsäure-Chemie
  • Trennung und Retention basischer und anderer kationischer Substanzen
  • 300 Å Porengröße zur verbesserten Protein- und Peptidtrennung
  • Herausragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
Spezifikation
Spezifikation
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
100 m²/g
L52
BioBasic
Ionenaustausch
Ionenaustausch
5 μm
300 Å
60 °C
Sulfonsäure
3 %
No
Dokumentation
Product Certifications
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen