Learn More
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen
Säulenformat: Vorsäulenkartusche, 4/Packung; Kohlenstoffbeladung: 3 %; Porengröße: 300 Å; Säulenphase: Ionenaustausch
Marke:  Thermo Scientific™ 73205-252130
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10612294
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-LC-Säulen zur optimierten Trennung von Proteinen, Peptiden und anderen kationischen Spezies. Diese leistungsstarken Säulen eignen sich hervorragend für die Analyse von Proteinen, Peptiden und anderen Biomolekülen und bieten eine höhere Effizienz als der polymere Ionenaustausch.
  • Starke Kationenaustauschphase basierend auf der Sulfonsäure-Chemie
  • Trennung und Retention basischer und anderer kationischer Substanzen
  • 300 Å Porengröße zur verbesserten Protein- und Peptidtrennung
  • Herausragende Stabilität unter anspruchsvollen pH-Bedingungen
Bestellinformationen:
Weitere Säulengrößen sind lieferbar. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundenservice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Analysesäule
250 mm
5 μm
300 Å
60 °C
Sulfonsäure
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ionenaustausch
Ionenaustausch
2.1 mm
5800 psi (400 bar)
2 bis 8
100 m²/g
L52
BioBasic
3%
No
Analysesäule
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BioBasic™ SCX-HPLC-Säulen > Partikelgröße: 5 μm; 250x2.1 mm ID
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für Produkte auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.