Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Das BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, Teil der BigDye™ Produktfamilie, ist ein Komplett-Kit für die PCR und Sequenzierung.
167.00 CHF - 5630.00 CHF
Spezifikation
Format 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten)
Produktlinie BigDye™
Produkttyp Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung
Versandbedingung Trockeneis
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Beschreibung Preis Menge & Verfügbarkeit  
16335342
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4458688
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 1000 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15899856
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4458688
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 1000 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler
5630.00 CHF
1000 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15889856
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4458687
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 100 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler
658.00 CHF
100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16325342
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4458687
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 100 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
16345342
Unterlagen ansehen
Applied Biosystems™
4458689
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 24 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
15809866
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Applied Biosystems™
4458689
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 24 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler
212.00 CHF
24 Reaktionen
Verfügbar ab: 13-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimaler, simpler Ablauf
  • Leistungsfähigkeit bei allen Sequenzierungsschritten in einem einzelnen Reaktionsröhrchen
  • Schnelle Migration mit hervorragender Auflösung ab der 1. Base nach der genspezifischen Primer-Sequenz
  • Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufe
Bestellinformation
1 Kit
Spezifikation
Spezifikation
8-Well-Streifen, 96-Well-Platte
BigDye™
Trockeneis
BAC-DNA, Cosmide, Lambda-DNA, PCR-Amplikone (10:90 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), genomische DNA (Bakterien), Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), PCR-Amplikone (30:70 Heterozygoten)
Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten)
Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren