Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Das BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, Teil der BigDye™ Produktfamilie, ist ein Komplett-Kit für die PCR und Sequenzierung.
Marke:  Applied Biosystems™ 4458689
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16345342
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Includes: Dieses Kit enthält BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M Fwd Primer, M Rev Primer und Control DNA CEPH 1347-02. Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für 24 Reaktionen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimaler, simpler Ablauf
  • Leistungsfähigkeit bei allen Sequenzierungsschritten in einem einzelnen Reaktionsröhrchen
  • Schnelle Migration mit hervorragender Auflösung ab der 1. Base nach der genspezifischen Primer-Sequenz
  • Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufe
Bestellinformation
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dieses Kit enthält BigDye™ Direct-PCR-Mastermix, Sequenzierungs-Mastermix, M13 Fwd-Primer, M13 Rev-Primer und Kontroll-DNA CEPH 1347-02. Alle Komponenten bei -15 bis -25 °C lagern. PCR-Mastermix sollte nach der ersten Anwendung bei 4 °C gelagert werden. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 24 Reaktionen.
8-Well-Streifen, 96-Well-Platte
Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten)
BigDye™
Trockeneis
BAC-DNA, Cosmide, Lambda-DNA, PCR-Amplikone (10:90 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), genomische DNA (Bakterien), Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), PCR-Amplikone (30:70 Heterozygoten)
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 24 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler
3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genanalysator, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
24
Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren