Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Das BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, Teil der BigDye™ Produktfamilie, ist ein Komplett-Kit für die PCR und Sequenzierung.
Marke:  Applied Biosystems™ 4458687
263.20 CHF gültig bis 2024-11-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21651" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15889856
  • 658.00 CHF / 100 Reaktionen
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Includes: Dieses Kit enthält BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M Fwd Primer, M Rev Primer und Control DNA CEPH 1347-02. Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für 24 Reaktionen
Beschreibung
Beschreibung
  • Optimaler, simpler Ablauf
  • Leistungsfähigkeit bei allen Sequenzierungsschritten in einem einzelnen Reaktionsröhrchen
  • Schnelle Migration mit hervorragender Auflösung ab der 1. Base nach der genspezifischen Primer-Sequenz
  • Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufe
Bestellinformation
1 Kit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Dieses Kit enthält BigDye™ direkten PCR-Mastermix, BigDye™ direkten Sequenzierungs-Mastermix, BigDye™ direkten M13-Fwd-Primer, BigDye™ direkten M13-Rev-Primer und Kontroll-DNA CEPH 1347-02. Alle Komponenten bei -15 bis -25 °C lagern. PCR-Mastermix sollte nach der ersten Anwendung bei 4 °C gelagert werden. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 100 Reaktionen.
8-Well-Streifen, 96-Well-Platte
Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten)
BigDye™
Trockeneis
BAC-DNA, Cosmide, Lambda-DNA, PCR-Amplikone (10:90 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), genomische DNA (Bakterien), Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), PCR-Amplikone (30:70 Heterozygoten)
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 100 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler
3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genanalysator, Veriti Thermal Cycler, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator
100
Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren