Learn More
Applied Biosystems™ BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit
Das BigDye™ Direct Cycle Sequencing Kit, Teil der BigDye™ Produktfamilie, ist ein Komplett-Kit für die PCR und Sequenzierung.
Marke: Applied Biosystems™ 4458688
Includes: Dieses Kit enthält BigDye™ Direct PCR Master Mix, Sequencing Master Mix, M Fwd Primer, M Rev Primer und Control DNA CEPH 1347-02. Dieses Kit enthält ausreichend Reagenzien für 24 Reaktionen
Beschreibung
- Optimaler, simpler Ablauf
- Leistungsfähigkeit bei allen Sequenzierungsschritten in einem einzelnen Reaktionsröhrchen
- Schnelle Migration mit hervorragender Auflösung ab der 1. Base nach der genspezifischen Primer-Sequenz
- Erhebliche Zeitersparnis im Vergleich zu früheren Arbeitsabläufe
Bestellinformation
1 Kit
Spezifikation
Dieses Kit enthält BigDye™ Direct-PCR-Mastermix, Sequenzierungs-Mastermix, M13 Fwd-Primer, M13 Rev-Primer und Kontroll-DNA CEPH 1347-02. Alle Komponenten bei -15 bis -25 °C lagern. PCR-Mastermix sollte nach der ersten Anwendung bei 4 °C gelagert werden. Jedes Kit enthält genügend Reagenz für 1000 Reaktionen. | |
8-Well-Streifen, 96-Well-Platte | |
Vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 30:70 Heterozygoten), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 50:50), GC-reiche Sequenzierung (> 65 %), GT-reiche oder schwierige Template-Sequenzierung, Standardsequenzierung, Lückenschließung, Homopolymer A oder T, AT-reiche Sequenzierung (> 65 %), vergleichende Sequenzierung (Keimbahnmutationen: 10:90 Heterozygoten) | |
BigDye™ | |
Trockeneis | |
BAC-DNA, Cosmide, Lambda-DNA, PCR-Amplikone (10:90 Heterozygoten), Plasmid-DNA (≤ 15 kb), genomische DNA (Bakterien), Fosmide, PCR-Amplikone (50:50 Heterozygoten), PCR-Amplikone (30:70 Heterozygoten) |
BigDye™ Kit für direkte Zyklus-Sequenzierung, 1000 Reaktionen, 8-Well-Streifen, 96-Well-Platte, Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren, 3, Verwendung mit 130xl Genanalysator, 3500 Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp™ 9700, Veriti™ Thermozykler | |
3130xl Genanalysator, 3730xl DNA-Analysator, GeneAmp 9700, SeqStudio Genanalysator, Veriti Thermocycler, 3130 Genanalysator, 3730 DNA-Analysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator | |
1000 | |
Kit für die direkte Zyklus-Sequenzierung | |
Sequenzierung von Fluoreszenzfarbstoff-Terminatoren |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.