Learn More
Ansell™ Bi-Colour™ grüne und gelbe Immersionshandschuhe aus Naturlatex/Neopren der 87-900 Serie
Das Latex-/Neoprengemisch gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen viele verschiedene Chemikalien. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe der Serien Bi-Colour™ 87-900 aus Naturlatex gewährleisten dank ihrer doppelten Beschichtung doppelten Schutz.
43.35 CHF - 47.20 CHF
Spezifikation
Material der Rückseite | Naturlatex |
---|---|
Stulpenmaterial | Neopren |
Coating Material | Naturlatex |
Latex Free | Nein |
Produkttyp | Immersionshandschuhe |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11731573
|
Ansell™
87900080 |
7,5 |
43.35 CHF
12 Paare |
Verfügbar ab: 30-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11712833
|
Ansell™
87900080BP |
8 |
47.20 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11746883
|
Ansell™
87900090BP |
9 |
47.20 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11741573
|
Ansell™
87900100BP |
10 |
47.20 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11722833
|
Ansell™
87900110BP |
11 |
47.20 CHF
12 Paare |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- Äußerst beständig gegen Salze und Reinigungsmittel
- Qualitätsbeflockung in reiner Baumwolle zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen
- Mit aufgeprägter, rautenförmiger Oberfläche in grün und gelb
- Fest und haltbar mit einem ausgezeichneten Halt bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Flugzeugmontage, Herstellung von Batterien und Elektrogeräten und die chemische Industrie geeignet
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
Gelb | |
Baumvollvelours | |
Widerstandsfähig gegen Salze und Reinigungsmittel |
Neopren | |
Nein | |
0,68 mm | |
Gerade | |
12 Paare |