Learn More
Ansell™ Bi-Colour™ grüne und gelbe Immersionshandschuhe aus Naturlatex/Neopren der 87-900 Serie
Das Latex-/Neoprengemisch gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen viele verschiedene Chemikalien. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe der Serien Bi-Colour™ 87-900 aus Naturlatex gewährleisten dank ihrer doppelten Beschichtung doppelten Schutz.
Marke:  Ansell™ 87900080
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11731573
  • 43.35 CHF / 12 Paare
Verfügbar ab: 02-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Äußerst beständig gegen Salze und Reinigungsmittel
  • Qualitätsbeflockung in reiner Baumwolle zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen
  • Mit aufgeprägter, rautenförmiger Oberfläche in grün und gelb
  • Fest und haltbar mit einem ausgezeichneten Halt bei Nässe und Trockenheit
  • Ideal für die Flugzeugmontage, Herstellung von Batterien und Elektrogeräten und die chemische Industrie geeignet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Naturlatex
Naturlatex
Immersionshandschuhe
87-900
Gelb
Baumvollvelours
Widerstandsfähig gegen Salze und Reinigungsmittel
Neopren
Nein
7,5
0,68 mm
Gerade
12 Paare
87-900