Learn More
Ansell™ Bi-Colour™ grüne und gelbe Immersionshandschuhe aus Naturlatex/Neopren der 87-900 Serie
Das Latex-/Neoprengemisch gewährleistet zuverlässigen Schutz gegen viele verschiedene Chemikalien. Ansell Edmont™ Immersionshandschuhe der Serien Bi-Colour™ 87-900 aus Naturlatex gewährleisten dank ihrer doppelten Beschichtung doppelten Schutz.
Marke: Ansell™ 87900090BP
36.53 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21676" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Äußerst beständig gegen Salze und Reinigungsmittel
- Qualitätsbeflockung in reiner Baumwolle zur Verringerung des Risikos von Hautirritationen
- Mit aufgeprägter, rautenförmiger Oberfläche in grün und gelb
- Fest und haltbar mit einem ausgezeichneten Halt bei Nässe und Trockenheit
- Ideal für die Flugzeugmontage, Herstellung von Batterien und Elektrogeräten und die chemische Industrie geeignet
Spezifikation
Naturlatex | |
Naturlatex | |
Immersionshandschuhe | |
89-900 | |
Gelb | |
Baumvollvelours | |
Widerstandsfähig gegen Salze und Reinigungsmittel |
Neopren | |
Nein | |
9 | |
0,68 mm | |
Gerades Bündchen | |
12 Paare | |
89-900 |