Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Schutzkartuschen
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
357.00 CHF - 424.87 CHF
Spezifikation
Partikelgröße 5 μm
Länge (metrisch) 10 mm
Produktlinie BetaSil
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Durchmesser (metrisch) Länge (metrisch) Partikelgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10187644
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70005-012101
2,1 mm 10 mm 5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10279174
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70005-013001
3 mm 10 mm 5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
10239224
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70005-014001
4 mm 10 mm 5 μm
424.87 CHF
4 Stück
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
10514855
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific™
70005-011001
1 mm ID 10 mm 5 μm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silika-HPLC-Säulen basieren auf einem hochreinen 100 Å-Silika, das für die Analyse kleiner Moleküle entwickelt wurde. BETASIL Silikasäulen werden für normale Phasentrennungen verwendet. Diese nicht gebundenen Silikasäulen sind ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen.
  • Hochreines 100 Å-Silika
  • Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
5 μm
10 mm
BetaSil
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Schutzkartuschen