Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Schutzkartuschen
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 70005-013001
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10279174
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
  • 100Å Silika
  • Große Oberfläche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 9
10 mm
3 mm
HPLC-Säule
L3
5 μm
100Å
3 mm
Nein
BetaSil