Learn More
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Schutzkartuschen
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 ÅÅ-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle ausgelegt ist.
Marke:  Thermo Scientific™ 70005-014001
422.76 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10239224
  • 446.00 CHF / 4 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Beschreibung
Verwenden Sie eine leistungsstarke Säule für die Trennung unpolarer und mäßig polarer Verbindungen auf Basis von hochreinem 100 Å-Silika, die für die Analyse kleiner Moleküle konzipiert wurde.
Thermo Scientific™ BETASIL™ Silika-HPLC-Säulen basieren auf einem hochreinen 100 Å-Silika, das für die Analyse kleiner Moleküle entwickelt wurde. BETASIL Silikasäulen werden für normale Phasentrennungen verwendet. Diese nicht gebundenen Silikasäulen sind ein leistungsstarkes und effizientes Werkzeug zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen.
  • Hochreines 100 Å-Silika
  • Wird zur Trennung von unpolaren und mäßig polaren Verbindungen verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
2 bis 9
10 mm
4 mm
HPLC-Säule
L3
5 μm
100Å
4 oder 4,6 mm
Nein
BetaSil
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ BetaSil™ Silika-Schutzkartuschen > Partikelgröße: 5 μm; 10 x 4,0 mm (L x ID)