Learn More
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe
Gleiche chemische Permeationsbeständigkeit
51.00 CHF - 111.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | EN 388 |
---|---|
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | Kat. III, CE 0299 |
Farbe | Schwarz |
Latex Free | Ja |
Material | Butyl |
Produktcode | Marke | Größe | Grip Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Grip Design | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
13111714
|
SHOWA™
874-10XL |
10 | Rau |
111.00 CHF
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13147943
|
SHOWA™
874-11XXL |
11 | Rau |
59.65 CHF
1 Paar |
Verfügbar ab: 06-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
13171864
|
SHOWA™
874-07 |
7 | Glatt |
52.45 CHF
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
13167893
|
SHOWA™
874-09L |
9 | Glatt |
52.45 CHF
1 Paar |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11969628
|
SHOWA™
8635712 |
9 | Rau |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
Die Handschuhe sind für eine bessere Beweglichkeit dünner.
- Erhältlich mit glatter oder rauer Oberfläche
Spezifikation
EN 388 | |
Schwarz | |
Butyl | |
0,35 mm | |
Typ B | |
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz | |
Rollrand | |
14 in. |
Kat. III, CE 0299 | |
Ja | |
14 mil | |
EN 388:0010X | |
BIK | |
Fertigung, Handhabung von Chemikalien, Nervengifte, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut | |
Ohne Dichtungseinlage | |
35.5 cm |