Learn More
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe
Gleiche chemische Permeationsbeständigkeit
Marke:  SHOWA™ 874-11XXL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 13147943
  • 59.65 CHF / 1 Paar
Verfügbar ab: 23-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Butylgummi
  • Hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen und Wasserdämpfen
  • Ungefütterter, gerollter Aufschlag
  • Mit glattem oder rauem Griff erhältlich
  • Ohne Unterlage
  • Dünnes Design für bessere Fingerfertigkeit
Spezifikation
Spezifikation
EN 388
Schwarz
Butyl
14 mil
EN 388:0010X
BIK
Fertigung, Handhabung von Chemikalien, Nervengifte, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut
Rau
874R-11
35,5 cm
Kat. III, CE 0299
Ja
11
0,35 mm
Typ B
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Rollrand
Ohne Dichtungseinlage
14 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe > Raue Oberfläche; Größe 11