Learn More
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe
Gleiche chemische Permeationsbeständigkeit
Marke:  SHOWA™ 8635712
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11969628
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Butylgummi
  • Hohe Permeationsbeständigkeit gegenüber Gasen und Wasserdämpfen
  • Ungefütterter, gerollter Aufschlag
  • Mit glattem oder rauem Griff erhältlich
  • Ohne Unterlage
  • Dünnes Design für bessere Fingerfertigkeit
Spezifikation
Spezifikation
EN 388
Schwarz
Butyl
14 mil
EN 388:0010X
BIK
Fertigung, Handhabung von Chemikalien, Nervengifte, Militär, Heimatschutz, Gefahrgut
Rau
874R-09
35.5 cm
Kat. III, CE 0299
Ja
9
0,35 mm
Typ B
Bakterien, Pilze MIT Virusschutz
Rollrand
Ohne Dichtungseinlage
14 in.
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
SHOWA™ 874 Best™ Butyl II-Handschuhe > Raue Oberfläche; Größe 9