Learn More
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
auf Anfrage - 895.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS | 7440-41-7 |
---|---|
Summenformel | Be |
Molekulargewicht (g/mol) | 9.01 |
MDL-Nummer | MFCD00134032 |
InChI-Schlüssel | ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonym | glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds |
PubChem CID | 5460467 |
ChEBI | CHEBI:33783 |
IUPAC-Name | Beryllium |
SMILES | [Be] |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11388778
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041643.FF |
25 x 25 mm |
895.00 CHF
25 Millimeter |
Verfügbar ab: 10-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
11470411
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
041643.FI |
50 x 50 mm |
auf Anfrage
1 Stück |
N/A | ||||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Chemische Identifikatoren
7440-41-7 | |
9.01 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
5460467 | |
Beryllium |
Be | |
MFCD00134032 | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
CHEBI:33783 | |
[Be] |
Spezifikation
Beryllium foil | |
7440-41-7 | |
Be | |
glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds | |
[Be] | |
9.01 | |
CHEBI:33783 | |
Geruchsneutral | |
Folie |
0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight | |
(Metallbasis) | |
MFCD00134032 | |
ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N | |
Beryllium | |
5460467 | |
99.8% | |
≈0.12g/25x25mm |
Sicherheit und Handhabung
GHS H Statement
H301-H330-H350-H372-H315-H319-H317-H335
Toxic if swallowed.
Fatal if inhaled.
May cause cancer.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause an allergic skin reaction.
May cause respiratory irritation.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P284-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P330-P333+P313-P362-P501c
H301-H315-H317-H319-H330-H335-H350i-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-150-7
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen