Learn More
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11470411
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11470411
50 x 50 mm, 1 Stück
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Packungsgröße:
1 Stück
25 Millimeter
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11470411
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041643.FI
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 50 x 50 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.12g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Artikelnummer
ChargennummerG29P19 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum29/11/2021 Artikelnummer041643.FI,041643.FF
ChargennummerD30Z009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer041643.FI,041643.FF
ChargennummerA05S018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer041643.FI,041643.FF
ChargennummerF21P01 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/11/2021 Artikelnummer041643.FI,041643.FF
ChargennummerG17U010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Artikelnummer041643.FI,041643.FF
Name des Produkts
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >