Learn More
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11388778
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11388778
25 x 25 mm
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 11388778
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 041643.FF
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-41-7
Summenformel Be
Molekulargewicht (g/mol) 9.01
MDL-Nummer MFCD00134032
InChI-Schlüssel ATBAMAFKBVZNFJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym glucinium, dust, metal, powder, metallic, berilio, beryllium, elemental, glucinum, beryllium-9, and compounds
PubChem CID 5460467
ChEBI CHEBI:33783
IUPAC-Name Beryllium
SMILES [Be]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Beryllium foil
Namenshinweis 0.1mm (0.004 in.) thick, Vacuum tight
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.8%
Geruch Geruchsneutral
Gewicht ≈0.12g/25x25mm
Form Folie
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerG09W024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
ChargennummerT01A010 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
ChargennummerX19B030 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
ChargennummerH02K02 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
ChargennummerT24B065 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum07/12/2021 Catalog Number041642.FI,041642.FF,041643.FF
Name des Produkts
Berylliumfolie, 0.1 mm (0.004 Zoll) Dicke, 99.8 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >