Learn More
Benzylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11448267
Lager vorrätig
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11448267
1000 g, 1000 Gramm
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. 11448267
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17630.0B
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 5437-45-6 | C9H9BrO2 | 229.073 g/mol
It is employed in biological research purpose. Benzyl bromoacetate was used in the alkylation of (-)-2,3-O-isopropylidene-D-threitol that afforded lipopeptide, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]acetic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird in der biologischen Forschung eingesetzt. Benzylbromacetat wurde bei der Alkylierung von (-)-2,3-O-Isopropyliden-D-Threitol verwendet, das Lipopeptid, 2-[(4R,5R)-5-({[(9H-Fluoren-9-yl)Methoxy]carbonylaminomethyl}-2,2-dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl)methoxy]Essigsäure erzeugte.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln und starken Basen lagern. Behälter an einem kühlen, trockenen Ort dicht verschlossen halten. Unter 20 °C Tiefkühlschrank, unter inert Atmosphäre lagern.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5437-45-6
Summenformel C9H9BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 229.073
MDL-Nummer MFCD00000190
InChI-Schlüssel JHVLLYQQQYIWKX-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzyl bromoacetate, bromoacetic acid benzyl ester, acetic acid, bromo-, phenylmethyl ester, merbac 35, caswell no. 082a, acetic acid, bromo-, benzyl ester, unii-64u2rk18d3, phenylmethyl 2-bromoacetate, epa pesticide chemical code 008710, benzyl bromacetateMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 62576
IUPAC-Name Benzyl-2-bromacetat
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC(=O)CBr
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzyl bromoacetate
Dichte 1.46
Siedepunkt 157°C to 159°C (10 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.544
Menge 1000 g
Beilstein 973658
Löslichkeitsinformationen Not miscible or difficult to mix in water.
Formelmasse 229.08
Reinheit (%) 97%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10240204 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberA17630.18,A17630.30,A17630.0B
Chargennummer10245692 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA17630.18,A17630.30,A17630.0B
Chargennummer10226384 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/06/2022 Catalog NumberA17630.18,A17630.30,A17630.0B
Chargennummer10146159 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2022 Catalog NumberA17630.18,A17630.30,A17630.0B
ChargennummerGBFA004352 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/11/2021 Catalog NumberA17630.18,A17630.30,A17630.0B
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzyl bromoacetate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzyl bromoacetate
Name des Produkts
Benzylbromacetat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals >