Learn More
Ethylbromacetat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ethyl bromoacetate is widely used as an alkylating reagent involved in the Reformatsky reaction to prepare the beta-hydroxy esters by reacting with carbonyl compounds. It is also used for the syntheses of witting reagent, artificial diethylstilbestrol antigen, 3-phenyl-1-naphthol and steroidal thiazolidinone derivatives. It finds applications in the preparation of reversibly photoresponsive coumarin-stabilized polymeric nanoparticles in an aqueous medium which act as a detectable drug carrier.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Bromessigsäuremethylester wird häufig als alkylierendes Reagenz verwendet, das an der Reformatzki-Reaktion beteiligt ist, um die Beta-Hydroxy-Ester durch Reaktion mit Carbonylverbindungen herzustellen. Es wird auch für die Synthesen der Wittig-Reagenz, des künstlichen Diethylstilboestrol-Antigens, 3-Phenyl-1-Naphthol und steroidalen Thiazolidinon-Derivaten verwendet. Es findet Anwendung bei der Herstellung reversibel photoempfindlicher Cumarin-stabilisierter polymerer Nanopartikel in einem wässrigen Medium, das als nachweisbarer Arzneimittelträger fungiert.
Löslichkeit
Mischbar mit Ethanol, Aceton, Benzol und Ethylether. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Es ist ein Augenreizstoff. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Ethyl bromoacetate |
Schmelzpunkt | °C to 38°C |
Dichte | 1.506 g/mL |
Siedepunkt | 159°C |
Flammpunkt | 47°C (117°F) |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Strukturformel | BrCH2CO2CH2CH3 |
Brechungsindex | 1.451 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN1603 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254333 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A10448.22,A10448.0E,A10448.36 |
10254990 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | A10448.22,A10448.0E,A10448.36 |
10238920 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A10448.22,A10448.0E,A10448.36 |
10249328 | Analysenzertifikat | 25/01/2024 | A10448.22,A10448.0E,A10448.36 |
10248110 | Analysenzertifikat | 26/09/2023 | A10448.22,A10448.0E,A10448.36 |
Sicherheit und Handhabung
- Ethyl bromoacetate
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Akute Toxizität Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H310-Lebensgefahr bei Hautkontakt.
- H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Ethyl bromoacetate