Learn More
Benzophenon, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10529980
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzophenon, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10529980
500 g, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 10529980
Marke: Thermo Scientific Acros 105565000
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-61-9
Summenformel C13H10O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
InChI-Schlüssel RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC-Name Diphenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 47.0°C to 49.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 305.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)2CO
Menge 500 g
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 99%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0472111 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/05/2025 Catalog Number105560010,105565000,105560050
ChargennummerA0466051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/09/2024 Catalog Number105560010,105565000,105560050
ChargennummerA0464186 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/06/2024 Catalog Number105560010,105565000,105560050
ChargennummerA0450051 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum06/02/2023 Catalog Number105560010,105565000,105560050
ChargennummerA0376792 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number105560010,105565000,105560050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Benzophenon, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals >