Learn More
Benzophenon, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 15129253
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
compliance-icons
Benzophenon, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15129253
1 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Glasflasche
Kunststoffflasche
Plastikeimer
Artikelnummer. 15129253
Marke: Thermo Scientific Acros 219680010
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 119-61-9 | C13H10O | 182.22 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-61-9
Summenformel C13H10O
Molekulargewicht (g/mol) 182.22
InChI-Schlüssel RWCCWEUUXYIKHB-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzophenone, diphenyl ketone, benzoylbenzene, phenyl ketone, methanone, diphenyl, alpha-oxoditane, ketone, diphenyl, benzene, benzoyl, alpha-oxodiphenylmethane, diphenylketoneMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 3102
ChEBI CHEBI:41308
IUPAC-Name Diphenylmethanon
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzophenone
Schmelzpunkt 47.0°C to 49.0°C
Farbe Weiß
Siedepunkt 305.0°C
Flammpunkt 143°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (C6H5)2CO
Menge 1 kg
Beilstein 07,411
Fieser 13,108
Merck Index 15,11
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: 1g/7.5mL alcohol,1g/6mL ether,soluble in chloroform,acetone and benzene
Formelmasse 182.22
Reinheit (%) 99+%
Güte Rein
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Flocken
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0469076 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/01/2025 Catalog Number219680010,219682500,219680500,219680050
ChargennummerA0463449 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum31/05/2024 Catalog Number219680010,219682500,219680500,219680050
ChargennummerA0449391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/01/2023 Catalog Number219680010,219682500,219680500,219680050
ChargennummerA0370624 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum15/12/2022 Catalog Number219680010,219682500,219680500,219680050
ChargennummerA0412027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum28/02/2022 Catalog Number219680010,219682500,219680500,219680050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzophenone
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Benzophenon, 99+ %, rein, Thermo Scientific Chemicals >