Learn More
Benzophenon, 99 %, rein, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzophenone |
CAS Min. % | 98.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Schmelzpunkt | 47.0°C to 49.0°C |
Farbe | Weiß |
Siedepunkt | 305.0°C |
Flammpunkt | 143°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98.5% min. (GC) |
Verpackung | Kunststoffflasche |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0472111 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | 105560010,105565000,105560050 |
A0466051 | Analysenzertifikat | 10/09/2024 | 105560010,105565000,105560050 |
A0464186 | Analysenzertifikat | 28/06/2024 | 105560010,105565000,105560050 |
A0450051 | Analysenzertifikat | 06/02/2023 | 105560010,105565000,105560050 |
A0376792 | Analysenzertifikat | 13/12/2022 | 105560010,105565000,105560050 |
Sicherheit und Handhabung
- Benzophenone
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- Karzinogenität Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.