Learn More
Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11374589
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374589
100 g
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11374589
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11173.22
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzonitril ist ein häufig verwendetes Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln, Parfums, Farbstoffen, Gummiprodukten, Textilien, Harzen und Speziallacken. Vielseitiger Vorläuferstoff für zahlreiche Derivate. Verbindet sich mit Übergangsmetallen zu Komplexen, die als synthetische Zwischenprodukte agieren.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Chloraten, Nitraten und Kunststoffen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 100-47-0
Summenformel C7H5N
Molekulargewicht (g/mol) 103.124
MDL-Nummer MFCD00001770
InChI-Schlüssel JFDZBHWFFUWGJE-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenyl cyanide, cyanobenzene, benzenenitrile, benzoic acid nitrile, benzene, cyano, benzenecarbonitrile, phenylcyanide, fenylkyanid, fenylkyanid czech, benzonitrilMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 7505
ChEBI CHEBI:27991
IUPAC-Name Benzonitril
SMILES C1=CC=C(C=C1)C#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzonitrile
Schmelzpunkt -13°C
Dichte 1.007
Siedepunkt 191°C to 193°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Brechungsindex 1.5285
Menge 100 g
UN-Nummer UN2224
Beilstein 506893
Merck Index 14,1097
Löslichkeitsinformationen Miscible with common organic solvents. Immiscible with water.
Formelmasse 103.12
Reinheit (%) 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10251698 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Chargennummer10240811 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum02/04/2024 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
ChargennummerM26J027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum24/10/2023 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
Chargennummer10211245 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum10/01/2023 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
ChargennummerR12I018 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/06/2022 Catalog NumberA11173.0E,A11173.36,A11173.22
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Benzonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Benzonitrile
Name des Produkts
Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >