Learn More
Benzonitril, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzonitrile is a widely utilized as a solvent and an intermediate in industries making drugs, perfumes, dyes, rubber, textiles, resins and specialty lacquers. It finds application as a versatile precursor for many derivatives. It coordinates with transition metal to form complexes which act as synthetic intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzonitril ist ein häufig verwendetes Lösungsmittel und Zwischenprodukt bei der Herstellung von Arzneimitteln, Parfums, Farbstoffen, Gummiprodukten, Textilien, Harzen und Speziallacken. Vielseitiger Vorläuferstoff für zahlreiche Derivate. Verbindet sich mit Übergangsmetallen zu Komplexen, die als synthetische Zwischenprodukte agieren.
Löslichkeit
Mischbar mit gängigen organischen Lösungsmitteln. Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Basen, starken Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Säuren, Chloraten, Nitraten und Kunststoffen.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzonitrile |
Schmelzpunkt | -13°C |
Dichte | 1.007 |
Siedepunkt | 191°C to 193°C |
Flammpunkt | 71°C (159°F) |
Brechungsindex | 1.5285 |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN2224 |
Beilstein | 506893 |
Merck Index | 14,1097 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10251698 | Analysenzertifikat | 30/08/2024 | A11173.0E,A11173.36,A11173.22 |
10240811 | Analysenzertifikat | 02/04/2024 | A11173.0E,A11173.36,A11173.22 |
M26J027 | Analysenzertifikat | 24/10/2023 | A11173.0E,A11173.36,A11173.22 |
10211245 | Analysenzertifikat | 10/01/2023 | A11173.0E,A11173.36,A11173.22 |
R12I018 | Analysenzertifikat | 13/06/2022 | A11173.0E,A11173.36,A11173.22 |
Sicherheit und Handhabung
- Benzonitrile
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Benzonitrile