Learn More
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10530604
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10530604
2.5 kg, Kunststoffflasche
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Artikelnummer. 10530604
Marke: Thermo Scientific Acros 105510025
Verfügbar ab: 16-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 119-53-9 | C14H12O2 | 212.25 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 119-53-9
Summenformel C14H12O2
Molekulargewicht (g/mol) 212.25
MDL-Nummer MFCD00004496
InChI-Schlüssel ISAOCJYIOMOJEB-UHFFFAOYNA-N
Synonym benzoin, 2-hydroxy-2-phenylacetophenone, benzoylphenylcarbinol, benzoin tincture, +--benzoin, ethanone, 2-hydroxy-1,2-diphenyl, bitter almond oil camphor, phenylbenzoyl carbinol, 2-hydroxy-1,2-diphenylethan-1-one, alpha-hydroxybenzyl phenyl ketone
PubChem CID 8400
ChEBI CHEBI:17682
IUPAC-Name 2-Hydroxy-1,2-Diphenylethanon
SMILES OC(C(=O)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzoin
Namenshinweis 98%
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 133.0°C to 137.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Siedepunkt 194.0°C (12.0 mmHg)
Verlust bei Trocknung 1% max.
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (GC)
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel C6H5CH(OH)COC6H5
Menge 2.5 kg
Merck Index 15, 1095
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: sparingly soluble
Formelmasse 212.25
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver
Name des Produkts
Benzoin 98 %, Thermo Scientific Chemicals >