Learn More
Benzofuroxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11378255
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Benzofuroxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11378255
50 g
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Artikelnummer. 11378255
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10144.18
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
CAS: 480-96-6 | C6H4N2O2 | 136.11 g/mol
Benzofuroxan is used as an oxidant for the preparation of 2-arylsubstituted benzimidazoles, quinoxalines and 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenediones. It is also sued in the synthesis of 1,2-dinitrosobenzene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Benzofuroxan wird als Oxidationsmittel für die Herstellung von 2-arylsubstituierten Benzimidazolen, Quinoxalinen und 1,4-bis(alkylamino)-9,10-anthracenedionen verwendet. Wird auch in der Synthese von 1,2-Dinitrosobenzol verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Methanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 480-96-6
Summenformel C6H4N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 136.11
MDL-Nummer MFCD00005807
InChI-Schlüssel OKEAMBAZBICIFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzofuroxan, benzofuroxane, benzofurazan 1-oxide, benzofurazan oxide, 2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazole, 1-oxide, benzofurazan, 1-oxide, 2,1,3-benzoxadiazol-1-ium-1-olate, benzo c 1,2,5-oxadiazol-1-ol, benzofurazan n-oxideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 68075
IUPAC-Name 3-Oxido-2,1,3-benzoxadiazol-3-ium
SMILES C1=CC2=NO[N+](=C2C=C1)[O-]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Benzofuroxan
Schmelzpunkt 67°C to 71°C
Menge 50 g
Beilstein 125112
Löslichkeitsinformationen Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formelmasse 136.11
Reinheit (%) 98%
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10115852 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/08/2024 Catalog NumberL10144.18,L10144.09
ChargennummerY17H024 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum20/02/2024 Catalog NumberL10144.18,L10144.09
ChargennummerU25J014 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog NumberL10144.18,L10144.09
ChargennummerU02I025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum11/08/2022 Catalog NumberL10144.18,L10144.09
ChargennummerJ22U025 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog NumberL10144.18,L10144.09
Name des Produkts
Benzofuroxan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >